Merck
E7144
Sigma-Aldrich
Exendin-4
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C184H282N50O60S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4186.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C184H282N50O60S/c1-16-94(10)147(178(289)213-114(52-58-144(257)258)163(274)218-121(73-101-77-195-105-39-24-23-38-103(101)105)168(279)215-116(68-90(2)3)165(276)205-107(41-26-28-61-186)158(269)219-122(75-134(189)243)154(265)198-79-135(244)196-83-139(248)231-63-30-43-129(231)175(286)225-127(87-238)174(285)223-125(85-236)155(266)200-80-136(245)202-96(12)181(292)233-65-32-45-131(233)183(294)234-66-33-46-132(234)182(293)232-64-31-44-130(232)176(287)222-124(84-235)150(190)261)229-170(281)119(71-99-34-19-17-20-35-99)217-166(277)117(69-91(4)5)214-159(270)108(42-29-62-194-184(191)192)212-177(288)146(93(8)9)228-151(262)95(11)203-156(267)111(49-55-141(251)252)208-161(272)112(50-56-142(253)254)209-162(273)113(51-57-143(255)256)210-164(275)115(59-67-295-15)211-160(271)110(47-53-133(188)242)207-157(268)106(40-25-27-60-185)206-172(283)126(86-237)224-167(278)118(70-92(6)7)216-169(280)123(76-145(259)260)220-173(284)128(88-239)226-180(291)149(98(14)241)230-171(282)120(72-100-36-21-18-22-37-100)221-179(290)148(97(13)240)227-138(247)82-199-153(264)109(48-54-140(249)250)204-137(246)81-197-152(263)104(187)74-102-78-193-89-201-102/h17-24,34-39,77-78,89-98,104,106-132,146-149,195,235-241H,16,25-33,40-76,79-88,185-187H2,1-15H3,(H2,188,242)(H2,189,243)(H2,190,261)(H,193,201)(H,196,244)(H,197,263)(H,198,265)(H,199,264)(H,200,266)(H,202,245)(H,203,267)(H,204,246)(H,205,276)(H,206,283)(H,207,268)(H,208,272)(H,209,273)(H,210,275)(H,211,271)(H,212,288)(H,213,289)(H,214,270)(H,215,279)(H,216,280)(H,217,277)(H,218,274)(H,219,269)(H,220,284)(H,221,290)(H,222,287)(H,223,285)(H,224,278)(H,225,286)(H,226,291)(H,227,247)(H,228,262)(H,229,281)(H,230,282)(H,249,250)(H,251,252)(H,253,254)(H,255,256)(H,257,258)(H,259,260)(H4,191,192,194)/t94-,95-,96-,97+,98+,104-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,146-,147-,148-,149-/m0/s1
InChIKey
HTQBXNHDCUEHJF-XWLPCZSASA-N
Angaben zum Gen
human ... GLP1R(2740)
Amino Acid Sequence
His-Gly-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2
Allgemeine Beschreibung
Exendin-4 ist ein Inkretin-mimetisches Peptid, das aus 39 Aminosäuren besteht. Es ist ein Analog von Glucagon-like Peptid 1 (GLP-1) und ein insulintroper Wirkstoff mit langer Halbwertszeit. Exendin-4 wurde seit jeher aus dem Gift der Gila-Krustenechse (Heloderma suspectum) isoliert.
Anwendung
Exendin-4 wurde als Inkretin-Mimetikum-Behandlung in HepG2-Zellen verwendet, um den Einfluss von Hilfsstoffen auszuschließen. Es wurde auch als r (GLP-1R)-Agonist für den Ausschluss von Hilfsstoff-Interferenzen verwendet.
Exendin-4 wurde für die Behandlung des ob/ob-Mausmodells zur Bestimmung der Glucose- und Insulinkonzentrationen sowie für ein Homeostase-Bewertungsmodell (HOMA) und zur Bestimmung des Nuklearfaktor-κΒ (NF-κB) p65-Spiegels in mit Exendin-4 behandelten Makrophagen verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Es aktiviert GLP-1(Glucagon-ähnliche Peptid-1)-Rezeptoren für eine Erhöhung des intrazellulären cAMP-Spiegels in pankreatischen azinären Zellen; es hat keine Wirkung auf VIP-Rezeptoren.
Exendin-4 imitiert die Aktivität des Inkretinhormons Glucagon-like Peptid 1 (GLP-1) und wirkt somit bei der Kontrolle der Glucose mit. Zu diesen Wirkungen gehören die Sekretion von Insulin auf glucoseabhängige Weise, negative Regulation einer hohen Glucagonsekretion und verlängerte Dauer der Magenentleerung. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes kann dieses Peptid für die glykämische Kontrolle subkutan verabreicht werden, wenn mit Metformin keine ausreichenden Ergebnisse erzielt werden. Es fördert die Neogeneration und Proliferation von β-Zellen und unterstützt somit die Regeneration der Pankreas. Es dient als Ligand für den Exendin-Rezeptors und führt zu einer Erhöhung des cAMP-Spiegels in azinären Zellen.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Sonstige Hinweise
Synthetisch hergestellt
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA in H2O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Singh et al.
Regulatory peptides, 53(1), 47-59 (1994-08-31)
We synthesized and iodinated an exendin-4 analogue, [Y39]exendin-4 (700 Ci/mmol), for use as a radioligand to characterize exendin receptors on dispersed pancreatic acini and gastric chief cells from guinea pig. Binding of this bioactive radioligand was rapid, temperature-dependent and specific
C Montrose-Rafizadeh et al.
The Journal of biological chemistry, 272(34), 21201-21206 (1997-08-22)
GLP-1-(7-36)-amide and exendin-4-(1-39) are glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists, whereas exendin-(9-39) is the only known antagonist. To analyze the transition from agonist to antagonist and to identify the amino acid residues involved in ligand activation of the GLP-1 receptor, we
Xiaokun Ding et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 43(1), 173-181 (2005-12-24)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) represents a burgeoning problem in hepatology, and is associated with insulin resistance. Exendin-4 is a peptide agonist of the glucagon-like peptide (GLP) receptor that promotes insulin secretion. The aim of this study was to determine
Anujith Kumar et al.
PloS one, 8(5), e63491-e63491 (2013-05-15)
β-cell replacement may efficiently cure type 1 diabetic (T1D) patients whose insulin-secreting β-cells have been selectively destroyed by autoantigen-reactive T cells. To generate insulin-secreting cells we used two cell sources: rat multipotent adult progenitor cells (rMAPC) and the highly similar
SIRT1 mediates the effect of GLP-1 receptor agonist exenatide on ameliorating hepatic steatosis
Xu F, et al.
Diabetes, 63(11), 3637-3646 (2014)