Wichtige Dokumente
Y0000407
Methylrosanilinium für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Kristallviolett, Basic Violet 3, Hexamethylpararosanilinchlorid, Methylviolett 10B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gentian violet
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)