Y0000364
Clioquinol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Chlor-7-iod-8-chinolinol, 5-Chlor-7-iod-chinolin-8-ol, 5-Chlor-8-hydroxy-7-iod-chinolin, Clioquinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clioquinol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChIKey
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)