Y0000096
Mesterolon Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrost-4-en-3-on, 17β-Hydroxy-1α-methylandrost-4-en-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mesterolone
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4([C@H](CC(=O)C=C4CC3)C)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h11-12,15-18,22H,4-10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChIKey
KROXBRXHRBCDNO-IFMMWYRXSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)