Merck
Y0000033
Carbamazepin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
10,11-Dihydrocarbamazepin, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carbamazepine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
205-210 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
InChIKey
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Carbamazepine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
William T A Harrison et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 62(Pt 5), o240-o242 (2006-05-09)
The title compound (systematic name: 10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide), C15H14N2O, is shown to crystallize as an orthorhombic polymorph to complement the known monoclinic form. The molecular conformations of both forms are very similar, involving a bent conformation for the seven-membered azepine ring and
M G Bixel et al.
European journal of biochemistry, 267(1), 110-120 (1999-12-22)
Several wasp venoms contain philanthotoxins (PhTXs), natural polyamine amides, which act as noncompetitive inhibitors (NCIs) on the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR). Effects of varying the structure of PhTXs and poly(methylene tetramine)s on the binding affinity have been investigated. Using the
T D Cyr et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 70(5), 836-840 (1987-09-01)
Liquid chromatographic (LC) methods have been developed for the determination of carbamazepine, the impurity 10,11-dihydrocarbamazepine, and related compounds in carbamazepine drug substance and tablets. The LC methods specify a 5 micron diol column and a mobile phase of acetonitrile-methanol-0.05% aqueous