Merck
Y0000002
Acetylcholinchlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
ACh
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
Beilstein:
3571875
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acetylcholine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
146-150 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... CHRM3(1131)
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Acetylcholine chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Acetylcholinchlorid, injiziert in einer Dosis von 20 mg/kg Körpergewicht, reduziert die Mortalität und die proinflammatorischen Plasma-Zytokine bei Mäusen mit experimentell induzierter Sepsis . Der cholinerge entzündungshemmende Mechanismus wird wahrscheinlich durch die Interaktion von Acetylcholin mit dem α7n-Cholinrezeptor auf Monozyten, Makrophagen und Neutrophilen vermittelt, wodurch die Spiegel proinflammatorischer Zytokine wie TNF-α, IL-1β und IL-6 gesenkt werden.
Endogener Neurotransmitter in cholinergenen Synapsen; verstärkt das Aktionspotential am Sarcolemma und ruft dadurch Muskelkontraktionen hervor.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Peter Ong et al.
Circulation, 129(17), 1723-1730 (2014-02-28)
Coronary spasm can cause myocardial ischemia and angina in patients with and those without obstructive coronary artery disease. However, provocation tests using intracoronary acetylcholine administration are rarely performed in clinical routine in the United States and Europe. Thus, we assessed
A Altomare et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(1), G77-G88 (2014-05-17)
It has been shown, in animal models, that gastrointestinal tract (GIT) motility is influenced by temperature; nevertheless, the basic mechanism governing thermal GIT smooth muscle responses has not been fully investigated. Studies based on physiologically tuned mathematical models have predicted
Eliane Proulx et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(7), 1225-1244 (2013-10-15)
Cholinergic modulation of prefrontal cortex is essential for attention. In essence, it focuses the mind on relevant, transient stimuli in support of goal-directed behavior. The excitation of prefrontal layer VI neurons through nicotinic acetylcholine receptors optimizes local and top-down control
Sulan Luo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(4), 1842-1853 (2014-01-09)
This study was performed to discover and characterize the first potent α3β2-subtype-selective nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligand. A novel α4/7-conotoxin, α-CTxLvIA, was cloned from Conus lividus. Its pharmacological profile at Xenopus laevis oocyte-expressed rat nAChR subtypes was determined by 2-electrode
Xiaoqun Zhang et al.
Journal of neurochemistry, 129(4), 581-590 (2014-01-31)
The GluN2 subunits that compose NMDA receptors (NMDARs) determine functional and pharmacological properties of the receptor. In the striatum, functions and potential dysfunctions of NMDARs attributed to specific GluN2 subunits have not been clearly elucidated, although NMDARs play critical roles