Fortfahren mit
1008501
USP
Acetylcholinchlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
ACh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 480.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571875
CHF 480.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acetylcholine
manufacturer/tradename
USP
mp
146-150 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Acetylcholine chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Acetylcholine Chloride for Ophthalmic Solution
  • Methacholine Chloride
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinchlorid, injiziert in einer Dosis von 20 mg/kg Körpergewicht, reduziert die Mortalität und die proinflammatorischen Plasma-Zytokine bei Mäusen mit experimentell induzierter Sepsis . Der cholinerge entzündungshemmende Mechanismus wird wahrscheinlich durch die Interaktion von Acetylcholin mit dem α7n-Cholinrezeptor auf Monozyten, Makrophagen und Neutrophilen vermittelt, wodurch die Spiegel proinflammatorischer Zytokine wie TNF-α, IL-1β und IL-6 gesenkt werden.
Endogener Neurotransmitter in cholinergenen Synapsen; verstärkt das Aktionspotential am Sarcolemma und ruft dadurch Muskelkontraktionen hervor.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000002PHR1546A6625
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥99% (TLC)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
mp
146-150 °C (lit.)
mp
146-150 °C (lit.)
mp
146-150 °C (lit.)
mp
146-150 °C (lit.)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylcholinchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)