1.12233
L-Lysinmonohydrat
for biochemistry
Synonym(e):
L-Lysinmonohydrat, Lys
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
9-10.5 (20 °C, 80 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
207-209 °C (decomposes)
Löslichkeit
>1500 g/L
Schüttdichte
366 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChIKey
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes, kristallines Pulver oder farblose Kristalle mit charakteristischem Geruch
Aussehen der Lösung (100 g/l, Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung(α 20/D, 50 g/l, Salzsäure 1 mol/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +25,5 bis +26,5
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Fremde Aminosäuren ≤ 0,3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen: ≤ 0,1 %
Wasser (nach Karl Fischer): 10,0–12,0 %.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable