Wichtige Dokumente
62840
L-Lysin
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Synonym(e):
(S)-2,6-Diaminocaprosäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Lysin, crystallized, ≥98.0% (NT)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (NT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +26.0±1.0°, c = 2% in 6 M HCl
Qualität
crystallized
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Verunreinigungen
≤1% water
mp (Schmelzpunkt)
215 °C (dec.) (lit.)
~215 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChIKey
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?