Merck
W379312
Sigma-Aldrich
D-Ribose
natural sourced
Synonym(e):
D-Ribofuranose
Größe auswählen
W379312-SAMPLE-K
CHF 60.80
100 G
CHF 130.00
5 KG
CHF 571.00
1 KG
CHF 783.00
CHF 60.80
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W379312-SAMPLE-K
CHF 60.80
100 G
CHF 130.00
5 KG
CHF 571.00
1 KG
CHF 783.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
FEMA-Nummer:
3793
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
odorless
Qualität:
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
corn
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
CHF 60.80
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
corn
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
InChIKey
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)