Merck
W325501
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose
99%
Synonym(e):
(+)-arabinose, (2R,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, L(+)-Pectinose, L-arabino-pentose, Pectin sugar
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
FEMA-Nummer:
3255
Beilstein:
1723085
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
woody
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]/D 102 to 105°, c = 10 in H2O (24 hours)
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody
SMILES String
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChIKey
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Allgemeine Beschreibung
L-(+)-Arabinose is a pentose sugar that occurs naturally in corn fiber gum and acacia gum.
Biochem./physiol. Wirkung
L-Arabinose ist das natürlich vorkommende Isomer und ist ein Bestandteil von pflanzlichen Polysacchariden. Die meisten Bakterien enthalten ein induzierbares Arabinose Operon, das für eine Reihe von Enzymen und Transportern codiert, mithilfe derer L-Arabinose als einzige Kohlenstoffquelle der mikorbiellen Kultur ausreicht.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Corn fiber gum: A potential gum arabic replacer for beverage flavor emulsification.
Yadav MP, et al.
Food Hydrocolloids, 21(7), 1022-1030 (2007)
Acacia gums: Stabilizers for flavor encapsulation.
Thevenet F.
ACS Symp. Ser., 370, 37?44-37?44 (1988)
Koen J T Venken et al.
Nucleic acids research, 36(18), e114-e114 (2008-08-05)
Studying gene function in the post-genome era requires methods to localize and inactivate proteins in a standardized fashion in model organisms. While genome-wide gene disruption and over-expression efforts are well on their way to vastly expand the repertoire of Drosophila
Tobias Bergmiller et al.
BMC microbiology, 11, 118-118 (2011-05-31)
The essential Escherichia coli gene ygjD belongs to a universally conserved group of genes whose function has been the focus of a number of recent studies. Here, we put ygjD under control of an inducible promoter, and used time-lapse microscopy
Naeem Anwar et al.
PloS one, 9(8), e106095-e106095 (2014-08-26)
In Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium), biofilm-formation is controlled by the cytoplasmic intracellular small-molecular second messenger cyclic 3', 5'-di- guanosine monophosphate (c-di-GMP) through the activities of GGDEF and EAL domain proteins. Here we describe that deleting either dsbA or