Merck
W314820
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoat
≥95%, stabilized, FG
Synonym(e):
Ethyl (2E,4Z)-deca-2,4-dienoate, Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Pear ester
Größe auswählen
W314820-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 279.00
1 KG
CHF 1’790.00
5 KG
CHF 7’530.00
CHF 60.20
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W314820-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 279.00
1 KG
CHF 1’790.00
5 KG
CHF 7’530.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
FEMA-Nummer:
3148
Beilstein:
1724176
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10574
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
09.260
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
CHF 60.20
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥95%
Enthält
α-tocopherol synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
SMILES String
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
InChIKey
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)