Merck
V0100000
Verapamilhydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Verapamil -hydrochlorid, 5-[N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)-methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-valeronitril -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CH2N(CH3)(CH2)3C[C6H3(OCH3)2][CH(CH3)2]CN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.06
Beilstein:
3647093
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
verapamil
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
142 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
InChIKey
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der EP-Referenzstandard Varapamilhydrochlorid ist nur zur Verwendung in Laboruntersuchungen vorgesehen, wie sie im Europäischen Arzneibuch ausdrücklich vorgeschrieben sind.
Biochem./physiol. Wirkung
α1-Adrenozeptor-Antagonist, L-Typ Calcium-Kanal-Blocker.
α1-Adrenozeptor-Antagonist, L-Typ-Calcium-Kanal-Blocker. Hemmt L-type Ca2+-Kanäle in glatter und Herzmuskulatur, induziert in vitro Apoptose von humanen primären und metastatischen Kolonadenokarzinom-Zellen. Erhöht basale ATPase-Aktivität von Pgp. Substrat von CYP3A4 und CYP2C6.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jian-Min Shen et al.
Pharmacological research, 70(1), 102-115 (2013-02-05)
In this paper we give a method of integrated treatment for cancer and drug-induced complications in the process of cancer therapy through dual-drug delivery system (DDDS). Two hydrophilic drugs, doxorubicin (an antitumor drug) and verapamil (an antiangiocardiopathy drug) combined preliminarily
Rania Soudy et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(19), 7564-7573 (2013-09-14)
The efficacy of chemotherapeutic doxorubucin (Dox) in cancer treatment is limited by two main factors, nonspecific toxicity and the emergence of tumor resistance. To overcome these hurdles, in this study peptide-Dox conjugates were prepared. A decapeptide 18-4a (NH₂-WxEAAYQkFL-CONH₂) [corrected] with
Shashank Gupta et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 188(5), 600-607 (2013-06-29)
A major priority in tuberculosis (TB) is to reduce effective treatment times and emergence of resistance. Recent studies in macrophages and zebrafish show that inhibition of mycobacterial efflux pumps with verapamil reduces the bacterial drug tolerance and may enhance drug
Alice Ban Ke et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 54(3), 437-446 (2013-01-30)
Through PET imaging, our laboratory has studied the dynamic biodistribution of (11)C-verapamil, a P-gp substrate, in the nonhuman primate Macaca nemestrina. To gain detailed insight into the kinetics of verapamil transport across the blood-brain barrier (BBB) and the blood-placental barrier
Masato Ishigami et al.
Biochimica et biophysica acta, 1831(4), 683-690 (2013-01-12)
Although human MDR1 and MDR3 share 86% similarity in their amino acid sequences and are predicted to share conserved domains for drug recognition, their physiological transport substrates are quite different: MDR1 transports xenobiotics and confers multidrug resistance, while MDR3 exports
Protokolle
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18