Merck
T1975000
Triazolam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
8-Chlor-6-(2-chlorphenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12Cl2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triazolam
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC=CC=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=CC=C(Cl)C=C42
InChI
1S/C17H12Cl2N4/c1-10-21-22-16-9-20-17(12-4-2-3-5-14(12)19)13-8-11(18)6-7-15(13)23(10)16/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
JOFWLTCLBGQGBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Triazolam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P J Schneider et al.
DICP : the annals of pharmacotherapy, 24(4), 389-392 (1990-04-01)
For the second time in the past ten years adverse reports in the lay press have questioned the safety of triazolam. Anecdotal reports of central nervous system adverse reactions can be separated into four general categories: (1) delirium in psychiatric
Altering the mammalian circadian clock with the short-acting benzodiazepine, triazolam.
F W Turek et al.
Trends in neurosciences, 11(12), 535-541 (1988-12-01)
Bethan L Richards et al.
The Journal of rheumatology. Supplement, 90, 34-39 (2012-09-04)
To determine the efficacy and safety of muscle relaxants in pain management in patients with inflammatory arthritis (IA). We searched the Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline, Embase, and PsychINFO for randomized controlled trials in adults with IA that
G E Pakes et al.
Drugs, 22(2), 81-110 (1981-08-01)
Triazolam is a triazolobenzodiazepine with hypnotic properties, advocated for use in acute or chronic insomnia, situational insomnia in hospitalised patients, and insomnia associated with other disease states. As triazolam has a relatively short half-life of about 2 to 3 hours
R R Griffiths et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 9(1), 133-151 (1985-01-01)
The abuse liability of a drug is a positive, interactive function of the reinforcing and adverse effects of the drug. The relative abuse liability of the hypnotic benzodiazepine, triazolam, has been controversial. This paper reviews animal and human studies bearing
Questions
  1. How many g/mg of product is this for and at what purity please?
    1 answer
    1. The purity can be assumed at 100% unless otherwise indicated - see the EDQM FAQ that states this: https://faq.edqm.eu/pages/viewpage.action?pageId=1377135