Wichtige Dokumente
T0700000
Theobromin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethyl-purin, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purin-2,6-dion, 3,7-Dimethyl-xanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
theobromine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
345-350 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
InChIKey
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)