Merck
T0800000
Theophyllin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-xanthin, 2,6-Dihydroxy-1,3-dimethyl-purin, 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purin-2,6-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
13463
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
theophylline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2[nH]cnc2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Theophylline EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphodiesterase Inhibitor; Diuretikum; Herzstimulant; Muskelrelaxans; Asthmamedikament.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Victoria Boswell-Smith et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 117(6), 1237-1243 (2006-06-06)
Theophylline has been relegated to a second- or even third-line therapy in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), behind glucocorticosteroids and beta2-agonists, although recent findings have suggested that theophylline possesses anti-inflammatory and immunomodulatory effects in addition
David J Henderson-Smart et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD000273-CD000273 (2010-01-22)
Recurrent apnea is common in preterm infants, particularly at very early gestational ages. These episodes of loss of effective breathing can lead to hypoxemia and bradycardia, which may be severe enough to require resuscitation including use of positive pressure ventilation.
Diego Caccavo et al.
Molecular pharmaceutics, 12(2), 474-483 (2014-12-17)
In this work the behavior of hydrogel-based matrices, the most widespread systems for oral controlled release of pharmaceuticals, has been mathematically described. In addition, the calculations of the model have been validated against a rich set of experimental data obtained
Laura López-Cruz et al.
Behavioural brain research, 270, 213-222 (2014-05-27)
Caffeine and theophylline are methylxanthines that are broadly consumed, sometimes at high doses, and act as minor psychostimulants. Both are nonselective adenosine antagonists for A1 and A2A receptors, which are colocalized with dopamine D1 and D2 receptors in striatal areas.
Bing Dai et al.
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 60(3), 360-370 (2012-04-21)
Whether treatment with adenosine receptor antagonists such as theophylline can prevent contrast-induced acute kidney injury (AKI) remains controversial. We conducted a meta-analysis of randomized controlled trials using MEDLINE (1966 to July 2011), EMBASE (1980 to July 2011), Web of Science