Merck
T0040800
Tenoxicam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tenoxicam
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=C(O)C(SC=C3)=C3S(N2C)(=O)=O
InChI
1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
InChIKey
LZNWYQJJBLGYLT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Tenoxicam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht-steroidaler Entzündungshemmer (NSAID), mit vergleichsweise geringem Risiko von Nieren- oder Leber-Toxizität.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D Ulusoy Karatopuk et al.
The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, 21(2), 146-152 (2010-09-28)
Tenoxicam is a non-steroidal antiinflammatory drug, which has antipyretic and antiinflammatory effects. Though it is known that the major side effect of non-steroidal antiinflammatory drugs is on the gastrointestinal tract and liver, there have been few studies regarding the effects
Michael H Bennett et al.
Anesthesia and analgesia, 111(3), 757-762 (2010-03-25)
Decompression illness (DCI) is caused by bubble formation in the blood or tissues after a reduction in ambient pressure. Clinically, DCI may range from a trivial illness to paralysis, loss of consciousness, cardiovascular collapse, and death. Recompression is the universally
Ebru Cubuk Demiralay et al.
Journal of separation science, 32(17), 2928-2936 (2009-08-08)
In this study, pK(a) values were determined by using the dependence of the capacity factor on the pH of the mobile phase for four ionizable substances, namely, tenoxicam, piroxicam, meloxicam, and naproxen (I.S.). The effect of the mobile phase composition
Michael H Bennett et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 5(5), CD005277-CD005277 (2012-05-18)
Decompression illness (DCI) is due to bubble formation in the blood or tissues following the breathing of compressed gas. Clinically, DCI may range from a trivial illness to loss of consciousness, death or paralysis. Recompression is the universally accepted standard
Katarzyna Czapla et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(29), 9290-9298 (2011-06-21)
Three nonsteroidal anti-inflammatory oxicam drugs, namely meloxicam, piroxicam, and tenoxicam, were used to modify the properties of monomolecular films formed with 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, or 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-(1-rac-glycerol). These systems were examined via surface pressure and surface electrical potential measurements, polarization modulation infrared