Fortfahren mit
1042500
USP
L-Arginin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 503.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
CHF 503.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
arginine
manufacturer/tradename
USP
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard ʟ-Arginin ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Arginin
  • Arginin-Tabletten
  • Arginin-Kapseln
  • Aztreonam zur Injektion
  • Ceftazidim zur Injektion
Biochem/physiol Actions
Substrat von Stickstoffmonoxid-Synthase, das zu Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgesetzt wird. Induziert Insulinfreisetzung über einen Stickstoffmonoxid-abhängigen Mechanismus.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11009A4474A8094
L-Arginin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042500
L-Arginin
L-Arginin
SAFC
A4474
L-Arginin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
-
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
API family
arginine
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)