Wichtige Dokumente
STS0204
ECO TWEEN® 80
viscous liquid
Synonym(e):
TWEEN® 80, POE (20) Sorbitanmonooleat, Polyethylenglycolsorbitanmonooleat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monooleat, Polysorbat 80
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Assay
≥58%
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 79.000
average mol wt 1310
Zusammensetzung
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
0.012 mM (20-25°C)
Viskosität
300—500 cP(25 °C)
Übergangstemp.
cloud point 65 °C
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
Dichte
1.064 g/cm3
HLB
15.0
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChIKey
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)