S6814
SynaptoGreen™ C4
≥95% purity (HPLC), solid
Synonym(e):
4-[2-[4-(Dibutylamino)-phenyl]-ethenyl]- 1-[3-(triethylammonio)-propyl]-pyridiniumdibromid, N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino)-styryl)-pyridiniumdibromid, FM1-43
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
SynaptoGreen™ C4, ≥95% (HPLC), solid
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Farbe
dark red
Löslichkeit
DMSO: soluble
H2O: soluble
εmax
≥50000 at 507-513 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Br-].[Br-].CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C\c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H49N3.2BrH/c1-6-11-23-32(24-12-7-2)30-18-16-28(17-19-30)14-15-29-20-25-31(26-21-29)22-13-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h14-21,25-26H,6-13,22-24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
VZUVCAGXYLMFEC-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?