Merck
S4133
Supelco
Kieselgel
100-200 mesh (75-150 μm), pore size 25 Å (average pore diameter)
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
Suitable for column chromatography
Partikelgröße
100-200 mesh (75-150 μm)
Porengröße
25 Å (average pore diameter)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4