Merck
S2159000
Sulfinpyrazon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Sulfinpyrazon, 1,2-Diphenyl-4-(phenylsulfinylethyl)-3,5-pyrazolidindion, Diphenylpyrazon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H20N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfinpyrazone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C(CCS(=O)c2ccccc2)C(=O)N(N1c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H20N2O3S/c26-22-21(16-17-29(28)20-14-8-3-9-15-20)23(27)25(19-12-6-2-7-13-19)24(22)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21H,16-17H2
InChIKey
MBGGBVCUIVRRBF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sulfinpyrazone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rachida Tahar et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 77(2), 221-227 (2007-08-11)
In vitro pyrimethamine response of Plasmodium falciparum isolates and dihydrofolate reductase (dhfr) gene sequences were analyzed in 2004-2005 and compared with our previous data. Most isolates (n = 103, all dhfr mutants) had 50% inhibitory concentrations (IC(50)s) > or =
Rina Daskalopoulos et al.
Glia, 39(2), 124-132 (2002-07-12)
Primary rat astrocyte cultures absorbed dehydroascorbic acid from the medium and reduced it to intracellular ascorbate. Uptake of dehydroascorbic acid (5-200 microM) was inhibited only partially by glucose (10 mM). The remaining glucose-insensitive component of dehydroascorbic acid uptake was inhibited
D H Solomon et al.
Annals of the rheumatic diseases, 67(5), 609-613 (2007-08-31)
Uric acid lowering therapy (UALT) is considered a chronic treatment for gout. Relatively little is known about adherence to UALT. We assessed adherence with UALT over a 1-year study period among 9823 older adults enrolled in a pharmacy benefit program.
Shawn D Flanagan et al.
Pharmacology, 64(3), 126-134 (2002-02-09)
Recent studies in our laboratory have shown that the loop diuretic, furosemide, is actively secreted by Caco-2 cells and rat jejunal tissue. This active secretion could be the result of efflux transporters such as P-gp, MRP1 or MRP2 (cMOAT). To
Leslie R Harrold et al.
Arthritis research & therapy, 11(2), R46-R46 (2009-03-31)
Adherence to urate-lowering drugs (ULDs) has not been well evaluated among those with gout. Our aim was to assess the level and determinants of non-adherence with ULDs prescribed for gout. We identified persons using two integrated delivery systems aged 18