S2054
Natriumgluconat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
D-Gluconsäure Natriumsalz, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycapronsäure Natriumsalz, D-Gluconat Natriumsalz, Natrium-D-gluconat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
microbial
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Form
solid
Farbe
beige
Nützlicher pH-Bereich
6.5 - 7.5
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C
Löslichkeit
590 g/L at 25 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChIKey
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)