R0950000
Rifamycin S
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,4-Dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxo-rifamycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rifamycin, rifampicin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C37H45NO12/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41/h10-16,18-20,25,29-30,33,41-43H,1-9H3,(H,38,46)/b11-10+,14-13+,17-12-/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-/m0/s1
InChIKey
BTVYFIMKUHNOBZ-ODRIEIDWSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)