Merck
QC1277
Supelco
Restchlor – fester Wert
certified reference material
Größe auswählen
2 ML
CHF 86.30
CHF 86.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
CHF 86.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 86.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 standard
Hersteller/Markenname
RTC QCI-044
Konzentration
100% in H2O
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eine Ampulle soll mit Wasser (Reagenz Qualität) zu einem Endvolumen von 2 L verdünnt werden.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2