Wichtige Dokumente
PHR8935
4-Pregnen-20α-ol-3-on
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Pregnen-20α-ol-3-one, 20a-Dihydroprogesterone, 20a-Hydroxyprogesterone, Progesterone Impurity B (Ph. Eur.), 20α-Hydroxy-4-pregnen-3-one, 20α-Hydroxyprogesterone
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
progesterone
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
SMILES String
C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChIKey
RWBRUCCWZPSBFC-RXRZZTMXSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)