PHR3762
Carvedilol-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-{{9-{2-Hydroxy-3-{[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethyl]-amino}-propyl}-9H-carbazol-4-yl}-oxy}-3-{[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethyl]-amino}-2-propanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1096633
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3n(CC(O)CNCCOc4ccccc4OC)c5ccccc5c23
InChI
1S/C36H43N3O7/c1-42-31-13-5-7-15-33(31)44-20-18-37-22-26(40)24-39-29-11-4-3-10-28(29)36-30(39)12-9-17-35(36)46-25-27(41)23-38-19-21-45-34-16-8-6-14-32(34)43-2/h3-17,26-27,37-38,40-41H,18-25H2,1-2H3
InChIKey
BUCQRVKKTLMWQH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)