Merck
PHR3473
Supelco
Azacitidin-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
5-Azacytosin, 2-Hydroxy-4-aminotriazin, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-on, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazin, NSC 51100, NSC 54006
Größe auswählen
50 MG
CHF 571.00
CHF 571.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 571.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.09
Beilstein:
116378
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 571.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1045539
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
InChIKey
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Anwendung
Reactant for:
  • Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
  • Reactions with oxide radical ion
  • Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)