PHR3376
Tropicamid-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
4-(Ethylaminomethyl)pyridin, N-(Pyridin-4-ylmethyl)-ethanamin, N-Ethyl-4-pyridinemethanamin, NSC 85903
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1699016
Verpackung
pkg of 200 mg
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCNCc1ccncc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-2-9-7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6,9H,2,7H2,1H3
InChIKey
ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)