Wichtige Dokumente
PHR2426
Campher-Unreinheit B, Camphen
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Camphen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
camphor
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
bp
159-160 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChIKey
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)