Wichtige Dokumente
CRM79308
Linalylacetat
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Bergamol, Essigsäure-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl-ester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Dampfdruck
0.1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
InChIKey
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)