PHR1982
Ibuprofen Impurity R
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1,1′-(Ethane-1,1-diyl)-4,4′-(2-methylpropyl)dibenzene
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
100
300
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)