Wichtige Dokumente
PHR1659
Flucytosin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
5-Fluorcytosin, 4-Amino-5-fluor-2-hydroxy-pyrimidin, Flucytosin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. F0175000
traceable to USP 1272000
API-Familie
flucytosine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChIKey
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Flucytosine is an antimycotic drug that can be effectively utilized against severe Candida and Cryptococcus infections.[1]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)