Wichtige Dokumente
PHR1563
2-Butanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Butanol, sec-Butylalkohol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1081829
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
12.5 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Expl.-Gr.
9.8 %
Verpackung
ampule of 3x1.2 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)