Wichtige Dokumente
PHR1500
Imidurea
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Imidazolidinyl-harnstoff, N,N′′-Methylenebis[N′-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-Harnstoff
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1336806
API-Familie
imidurea
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)
InChIKey
ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Pharmakologischen Studien zur Erforschung eines Nährstoff-sensibilisierten Screenings auf Drogen, die den Energiestoffwechsel von mitochondrialer Atmung zu Glycolyse verschieben
Therapeutischen Studien, bei denen nanostrukturierte Träger auf pflanzlicher Basis für die topische Abgabe aktiver Moleküle genutzt werden
Topischen Formulierungen zur Verwendung als Antioxidantien
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)