Wichtige Dokumente
PHR1487
Kanamycinsulfat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Kanamycin -sulfat aus Streptomyces kanamyceticus, Kanamycin A
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 861
traceable to Ph. Eur. K0200000
traceable to USP 1355006
API-Familie
kanamycin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChIKey
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kanamycin Sulfate, generated by specific strains of Streptomyces kanamyceticus, belongs to the class of aminoglycoside antibiotics. It is known to act effectively against a broad spectrum of Gram-negative and Gram-positive bacteria.[1]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Widerstandsweise: Aminoglycosid-modifizierende Enzyme (einschließlich Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nukleotidyltransferase) können dieses Antibiotikum verändern und dessen Wechselwirkung mit Ribosomen verhindern.
Antimikrobielles Spektrum: Kanamycinsulfat ist wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.