Wichtige Dokumente
247480
Domiphenbromid
97%
Synonym(e):
(Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)-ammoniumbromid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
InChI
1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Domiphenbromid in antimikrobiellen Anwendungen: In einer klinischen Studie wurde die Wirksamkeit einer Mundspüllösung mit Domiphenbromid und anderen quartären Ammoniumverbindungen untersucht. Die Ergebnisse demonstrierten seine Fähigkeit, Zahnfleischentzündungen signifikant zu reduzieren, und unterstützen daher die Anwendung in zahnmedizinischen Produkten (Rosa und Sturzenberger, 1976).
- Toxizitäts- und Sicherheitsprofil von Domiphenbromid: In einer aktuellen Studie wurden die durch Domiphenbromid induzierten proarrhythmischen Wirkungen sowohl in In-vitro- als auch in In-vivo-Modellen untersucht. Dies lieferte wichtige Sicherheitsinformationen, die für den Einsatz in pharmazeutischen Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind (Long et al., 2021).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?