Wichtige Dokumente
PHL82669
α,β-Thujon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(−)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-on
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
InChIKey
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)