Merck
04620590
(+)-Pulegon
primary reference standard
Synonym(e):
(R)-2-Isopropyliden-5-methylcyclohexanon, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-on
Größe auswählen
100 MG
CHF 283.00
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 283.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
2040703
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
bp
223-224 °C (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChIKey
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)