Merck
PHL82483
Bavachin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′,7-Dihydroxy-6-(3-methyl 2-butenyl)flavanon, Corylifolin
Größe auswählen
10 MG
CHF 300.00
CHF 300.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 300.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 300.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C(CC(=O)c3c1cc(c(c3)CC=C(C)C)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C20H20O4/c1-12(2)3-4-14-9-16-18(23)11-19(24-20(16)10-17(14)22)13-5-7-15(21)8-6-13/h3,5-10,19,21-22H,4,11H2,1-2H3
InChIKey
OAUREGNZECGNQS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)