Merck
PHL82458
1′-Acetoxychavicolacetat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Galangalacetat
Größe auswählen
10 MG
CHF 545.00
CHF 545.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 545.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 545.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@H](c1ccc(cc1)OC(=O)C)C=C)C(=O)C
InChI
1S/C13H14O4/c1-4-13(17-10(3)15)11-5-7-12(8-6-11)16-9(2)14/h4-8,13H,1H2,2-3H3/t13-/m0/s1
InChIKey
JAMQIUWGGBSIKZ-ZDUSSCGKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substancewith assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water,residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on thecertificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)