Wichtige Dokumente
P6555
PBFI-AM
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Kalium-Indikator PBFI-AM, Kalium-bindendes Benzofuran-Isophthalat-AM
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc2cc(oc2cc1N3CCOCCOCCN(CCOCCOCC3)c4cc5oc(cc5cc4OC)-c6ccc(cc6C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O)-c7ccc(cc7C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C58H62N2O24/c1-35(61)75-31-79-55(65)39-7-9-43(45(23-39)57(67)81-33-77-37(3)63)51-25-41-27-53(69-5)47(29-49(41)83-51)59-11-15-71-19-21-73-17-13-60(14-18-74-22-20-72-16-12-59)48-30-50-42(28-54(48)70-6)26-52(84-50)44-10-8-40(56(66)80-32-76-36(2)62)24-46(44)58(68)82-34-78-38(4)64/h7-10,23-30H,11-22,31-34H2,1-6H3
InChIKey
AUKRBWNSOWVABU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)