Wichtige Dokumente
O8208
Orcinol Monohydrat
97%
Synonym(e):
3,5-Dihydroxy-toluol, 5-Methyl-resorcin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
290 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
SMILES String
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
InChIKey
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?