NISTRM8631B
Medium Test Dust (MTD)
NIST® RM 8631b, pkg of 20 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 20 g
Hersteller/Markenname
NIST® RM 8631b
Anwendung(en)
environmental
Allgemeine Beschreibung
SRM 8631B_cert
SRM 8631B_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)