Merck
NISTRM8187
Soy Protein Concentrate
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
NIST®
Verpackung
pkg of (5x10g)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzin (C21H20O9), Genistin (C15H10O5), Glycitin (C22H22O10), Total protein
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)