Merck
NISTRM8188
Soy-containing solid oral dosage form
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 13 mg
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzein (C15H10O4), Daidzin(a) (C21H20O9), Genistein (C15H10O5), Genistin(a) (C21H20O10), Glycitein (C16H12O5), Glycitin (C22H22O10)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)