Merck
NIST2890
Wassergesättigtes 1-Octanol
NIST® SRM® 2890
Synonym(e):
1-Octanol/Wasser-Gemisch
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 2 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
Format
neat
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SRM 2890 ist eine zertifizierte Lösung aus wassergesättigtem 1-Octanol. Jede Einheit SRM 2890 besteht aus fünf 5-ml-Ampullen mit ca. 2 ml wassergesättigtem 1-Octanol.
SRM 2890_cert
SRM 2890_SDS
Anwendung
Standard-Referenzmaterial (SRM) mit wassergesättigtem 1-Octanol ist in erster Linie zur Validierung von Methoden und Kalibrierung von Geräten zur Messung von Spurenkonzentrationen von Wasser vorgesehen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verfügbar mit einem zertifizierten Wert des Wassergehalts, der den gewichteten Mittelwerten folgender Ergebnisse entspricht:  
(1) Coulometrische Karl-Fischer-Messungen.
(2) Volumetrische Karl-Fischer-Messungen.
(3) Eine laborübergreifende Vergleichsstudie unter Beteiligung von kooperierenden Laboren. 
  • Die zertifizierten Werte sind metrologisch auf das Internationale Einheitensystem (SI) und von SI abgeleitete Masseneinheiten rückführbar. 
  • Das NIST-Zertifikat wird mit Anweisungen zu Lagerung, Verwendung und Handhabung geliefert.
Sonstige Hinweise
Zertifiziert für die unten aufgeführten Analyten.
Wasser (H2O)
Siehe Zertifikat bzgl. der Werte und weitere Einzelheiten unter nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
187.7 °F
Flammpunkt (°C)
86.5 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis