Merck
1.88051
Supelco
Water Standard
0.1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
Synonym(e):
Wasserstandard 0,1 % für coulometrische Karl-Fischer-Titration
About This Item
UNSPSC-Code:
41115601
NACRES:
NA.24
Produktbezeichnung
Wasserstandard 0,1 %, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17025, 17034
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
287 °C (Information refers to the main component.)
Expl.-Gr.
1.7-11.5 % (v/v) Information refers to the main component.)
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
119 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Der 0,1%-Wasserstandard wird gravimetrisch aus hochreinem Wasser und Reagenzien hergestellt. Seine Charakterisierung erfolgt in einem akkreditierten Labor für die Qualitätskontrolle (QC) gemäß DIN EN ISO/IEC 17025. Der Wassergehalt des Standards wird mittels direkter coulometrischer Karl-Fischer-Titration gemäß ISO 760 gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Verfallsdatum, zu erhalten.
Anwendung
Dieses Produkt findet Anwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) zur Verifizierung der Genauigkeit der coulometrischen Karl-Fischer-Titratoren gemäß ISO 9001, Kapitel 7.1.5, „Überwachung und Messung von Ressourcen“. Es kann auch zur Überprüfung der Genauigkeit der gemessenen Ergebnisse gemäß dem Europäischen Arzneibuch (Ph.Eur.), Kapitel 2.5.32, „Mikrobestimmung von Wasser“, verwendet werden. Ungeachtet seiner bevorzugten Verwendung bei der coulometrischen Methode kann es auch zur Verifizierung des niedrigen Wassergehalts mittels der volumetrischen Methode verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In praktischen 8-mL-Glasampullen mit 10 Einwegampullen in einem Karton verpackt.
  • Dem Produkt liegt ein chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) mit Daten zum genauen, gemessenen Wassergehalt der Charge, zur Messunsicherheit, zur Analysemethode, zur NIST-Charge und zur Mindesthaltbarkeit bei.
  • In einem nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifizierten Labor gemessen und qualifiziert.
  • Direkt rückführbar auf die SI-Basiseinheit (kg) und durch SRM 2890 vom NIST verifiziert.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (H₂PO): 0,970 - 1,030 mg/g
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Reagenz
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
88.7 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
31.5 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protokolle
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.