NIST2492
Bingham-Pastenmischung für rheologische Messungen
NIST® SRM® 2492
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of kit for two batches
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 2492_cert
SRM 2492_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)