C4106
Anti-Caspase 8 antibody, Mouse monoclonal
clone CAS8, purified from hybridoma cell culture
Größe auswählen
CHF 429.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 429.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CAS8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 53 kDa (additional bands may be seen at 33 and 10 kDa)
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of a HeLa cells mitochondrial preparation
Isotyp
IgM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP8(841)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunocytochemistry
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a concentration of 5-10μg/mL using whole extract of a HeLa cells mitochondrial preparation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?